Stampa…
2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54620-100MG OR54620-250MG OR54620-1G
APOSOR54620-100MGEA 108 EUR
APOSOR54620-100MG APOSOR54620-250MG APOSOR54620-1G
2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
2-Chloro-3-nitroaniline
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800473
CAS Number: 3970-41-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III