Stampa…
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54616-10G OR54616-1G OR54616-5G
APOSOR54616-10GEA 619 EUR
APOSOR54616-10G APOSOR54616-1G APOSOR54616-5G
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride 97%
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride
Formula: C₈H₈N₂O₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269643
CAS Number: 42823-72-3