Stampa…
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54614-1G OR54614-250MG
APOSOR54614-1GEA 1350 EUR
APOSOR54614-1G APOSOR54614-250MG
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
Formula: C₅H₂F₃NOS
Peso molecolare: 181,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09909625
CAS Number: 354587-75-0