Stampa…
4-Bromobenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54602-1G OR54602-250MG
APOSOR54602-1GEA 358 EUR
APOSOR54602-1G APOSOR54602-250MG
4-Bromobenzofuran
4-Bromobenzofuran
Formula: C₈H₅BrO
Peso molecolare: 197,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09056755
CAS Number: 128868-60-0