Stampa…
6-Bromobenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-1-benzofuran
OR54601-1G OR54601-5G
APOSOR54601-1GEA 120 EUR
APOSOR54601-1G APOSOR54601-5G
6-Bromobenzofuran
6-Bromobenzofuran
Formula: C₈H₅BrO
Peso molecolare: 197,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669477
CAS Number: 128851-73-0