Stampa…
1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3,4-Oxadiazol-2-amine
OR54600-1G OR54600-250MG
APOSOR54600-1GEA 430 EUR
APOSOR54600-1G APOSOR54600-250MG
1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula: C₂H₃N₃O
Peso molecolare: 85,065 g/mol
Punto di fusione: 153,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17677516
CAS Number: 3775-60-8
UN: 3259
ADR: 8,III