Stampa…
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54594-1G OR54594-500MG
APOSOR54594-1GEA 206 EUR
APOSOR54594-1G APOSOR54594-500MG
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Formula: C₁₆H₂₅BrN₂Si
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11616420
CAS Number: 640735-24-6