Stampa…
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54591-10G OR54591-1G OR54591-5G
APOSOR54591-10GEA 619 EUR
APOSOR54591-10G APOSOR54591-1G APOSOR54591-5G
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Formula: C₉H₁₁BrO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00767180
CAS Number: 7073-69-0