Stampa…
2-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR54586-1G OR54586-250MG OR54586-5G
APOSOR54586-1GEA 178 EUR
APOSOR54586-1G APOSOR54586-250MG APOSOR54586-5G
2-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one 97%
2-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one
Formula: C₉H₈ClNO
Peso molecolare: 181,619 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08692066
CAS Number: 124467-36-3