Stampa…
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54563-1G OR54563-250MG
APOSOR54563-1GEA 638 EUR
APOSOR54563-1G APOSOR54563-250MG
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
Formula: C₉H₇BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30481051
CAS Number: 2149589-64-8