2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR54534-1G
OR54534-5G
APOSOR54534-1GEA
63.8
EUR
APOSOR54534-1G
APOSOR54534-5G
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
Formula:
C₁₂H₁₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22565862 CAS Number: 2977-45-9 |