Stampa…
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54532-1G OR54532-250MG OR54532-5G
APOSOR54532-1GEA 161 EUR
APOSOR54532-1G APOSOR54532-250MG APOSOR54532-5G
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Formula: C₉H₆BrNO₂
Peso molecolare: 240,053 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398741
CAS Number: 1223434-15-8