Stampa…
8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54531-1G OR54531-250MG
APOSOR54531-1GEA 1060 EUR
APOSOR54531-1G APOSOR54531-250MG
8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
8-Bromoisoquinolin-5-amine
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16621161
CAS Number: 90721-34-9