Stampa…
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54527-1G OR54527-250MG
APOSOR54527-1GEA 565 EUR
APOSOR54527-1G APOSOR54527-250MG
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Formula: C₅H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 206…207 °C (756 mm Hg)
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045403
CAS Number: 6970-72-5