Stampa…
2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54522-1G OR54522-5G
APOSOR54522-1GEA 343 EUR
APOSOR54522-1G APOSOR54522-5G
2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate 97%
2-Cyanopropan-2-yl benzodithioate
Formula: C₁₁H₁₁NS₂
Peso molecolare: 221,342 g/mol
Punto di fusione: 28…31 °C
Densità: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09037881
CAS Number: 201611-85-0