Stampa…
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54520-10G OR54520-25G OR54520-5G
APOSOR54520-10GEA 144 EUR
APOSOR54520-10G APOSOR54520-25G APOSOR54520-5G
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline 95+%
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrClNO
Peso molecolare: 236,494 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878150
CAS Number: 102170-53-6