Stampa…
3-Benzoylphenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Benzoylphenyl)acetic acid, Desmethyl Ketoprofen
OR54519-1G OR54519-250MG
APOSOR54519-1GEA 294 EUR
APOSOR54519-1G APOSOR54519-250MG
3-Benzoylphenylacetic acid
3-Benzoylphenylacetic acid
Formula: C₁₅H₁₂O₃
Peso molecolare: 240,254 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00046549
CAS Number: 22071-22-3