Stampa…
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-D-β-HoVal-OH
OR54508-1G OR54508-5G
APOSOR54508-1GEA 142 EUR
APOSOR54508-1G APOSOR54508-5G
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076231
CAS Number: 75992-50-6