Stampa…
4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR54488-100MG OR54488-1G OR54488-250MG
APOSOR54488-100MGEA 263 EUR
APOSOR54488-100MG APOSOR54488-1G APOSOR54488-250MG
4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₉H₁₅NO₂·ClH
Peso molecolare: 205,682 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23701423
CAS Number: 854214-59-8