Stampa…
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54479-5G OR54479-1G
APOSOR54479-5GEA 159 EUR
APOSOR54479-5G APOSOR54479-1G
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Formula: C₅H₆ClN₃
Peso molecolare: 143,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19203420
CAS Number: 66346-87-0