Stampa…
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54473-100MG OR54473-250MG OR54473-1G
APOSOR54473-100MGEA 72.7 EUR
APOSOR54473-100MG APOSOR54473-250MG APOSOR54473-1G
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
Peso molecolare: 154,594 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11845907
CAS Number: 61563-28-8