Stampa…
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
OR54472-1G OR54472-250MG
APOSOR54472-1GEA 417 EUR
APOSOR54472-1G APOSOR54472-250MG
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Formula: C₁₂H₂₂N₄O₂S
Peso molecolare: 286,394 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839905
CAS Number: 1231488-78-0