Stampa…
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54471-1G OR54471-250MG
APOSOR54471-1GEA 460 EUR
APOSOR54471-1G APOSOR54471-250MG
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
Formula: C₉H₁₃NO₂S₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27978407
CAS Number: 1137725-46-2