Stampa…
2-Nitro-1H-pyrrole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54468-1G OR54468-250MG
APOSOR54468-1GEA 145 EUR
APOSOR54468-1G APOSOR54468-250MG
2-Nitro-1H-pyrrole
2-Nitro-1H-pyrrole
Formula: C₄H₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12923841
CAS Number: 5919-26-6