Stampa…
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54460-1G OR54460-250MG
APOSOR54460-1GEA 192 EUR
APOSOR54460-1G APOSOR54460-250MG
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 362,8 °C
Punto di fusione: 157…161 °C
Flash Pt: 173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09910349
CAS Number: 99420-75-4