Stampa…
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54457-5G OR54457-10G OR54457-1G
APOSOR54457-5GEA 107 EUR
APOSOR54457-5G APOSOR54457-10G APOSOR54457-1G
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₇ClO₂S
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007456
CAS Number: 52147-97-4
UN: 3261
ADR: 8,II