7-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉NS·ClH Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD27924152 CAS Number: 870562-96-2 UN: 3259 ADR: 8,III |