Stampa…
(3-Chlorocyclobutyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54434-1G OR54434-250MG
APOSOR54434-1GEA 314 EUR
APOSOR54434-1G APOSOR54434-250MG
(3-Chlorocyclobutyl)methanol
(3-Chlorocyclobutyl)methanol
Formula: C₅H₉ClO
Peso molecolare: 120,577 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659929
CAS Number: 15963-47-0