Stampa…
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54427-1G OR54427-250MG
APOSOR54427-1GEA 611 EUR
APOSOR54427-1G APOSOR54427-250MG
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrN₂O₂
Peso molecolare: 227,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18392274
CAS Number: 90407-28-6