Stampa…
2-Bromo-6-iodophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR54421-1G OR54421-250MG OR54421-5G
APOSOR54421-1GEA 253 EUR
APOSOR54421-1G APOSOR54421-250MG APOSOR54421-5G
2-Bromo-6-iodophenol 95%
2-Bromo-6-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Peso molecolare: 298,904 g/mol
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16999870
CAS Number: 2040-86-0