Stampa…
8-Amino-5-chloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54420-1G OR54420-250MG
APOSOR54420-1GEA 869 EUR
APOSOR54420-1G APOSOR54420-250MG
8-Amino-5-chloroquinoline
8-Amino-5-chloroquinoline
Formula: C₉H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00461243
CAS Number: 5432-09-7