Stampa…
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR54370-250MG OR54370-5G OR54370-1G
APOSOR54370-250MGEA 112 EUR
APOSOR54370-250MG APOSOR54370-5G APOSOR54370-1G
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193630
CAS Number: 55736-69-1