Stampa…
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α,5-Dichloro-2-picoline hydrochloride
OR54365-250MG OR54365-1G
APOSOR54365-250MGEA 118 EUR
APOSOR54365-250MG APOSOR54365-1G
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₅Cl₂N·ClH
Peso molecolare: 198,478 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921510
CAS Number: 124425-84-9