Stampa…
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-6-bromophenol
OR54360-1G OR54360-5G OR54360-25G
APOSOR54360-1GEA 39.4 EUR
APOSOR54360-1G APOSOR54360-5G APOSOR54360-25G
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,044 g/mol
Punto di ebollizione: 140…145 °C (6 mm Hg)
Punto di fusione: 40…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236725
CAS Number: 1836-05-1