Stampa…
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dichloropyridin-4-ol
OR5435-1G OR5435-250MG OR5435-500MG
APOSOR5435-1GEA 241 EUR
APOSOR5435-1G APOSOR5435-250MG APOSOR5435-500MG
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 163,989 g/mol
Punto di fusione: 184 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01861982
CAS Number: 847664-65-7