Stampa…
2,6-Dimethylisonicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine-4-carboxylic acid
OR54337-1G OR54337-250MG
APOSOR54337-1GEA 165 EUR
APOSOR54337-1G APOSOR54337-250MG
2,6-Dimethylisonicotinic acid 95%
2,6-Dimethylisonicotinic acid
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,163 g/mol
Punto di fusione: 276…291 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03731176
CAS Number: 54221-93-1