Stampa…
1,4-Dihydro-6-iodo-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Carboxy-1,4-dihydro-6-iodo-4-oxoquinoline, 6-Iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
OR54323-1G OR54323-500MG OR54323-5G
APOSOR54323-1GEA 219 EUR
APOSOR54323-1G APOSOR54323-500MG APOSOR54323-5G
1,4-Dihydro-6-iodo-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
1,4-Dihydro-6-iodo-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆INO₃
Peso molecolare: 315.064 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01912285
CAS Number: 302949-02-6