Stampa…

2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: tert-Butyl 4-(1-carboxyethyl)piperazine-1-carboxylate, 4-(1-Carboxyethyl)piperazine, N1-BOC protected

OR5407-1G OR5407-5G
APOSOR5407-1GEA 135 EUR
APOSOR5407-1G APOSOR5407-5G
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₄
Peso molecolare: 258,314 g/mol
Punto di fusione: 177 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03410260
CAS Number: 680579-19-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR