[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid dihydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₂₀N₂O₄·2H₂O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03410262 CAS Number: 1049785-94-5 |