Stampa…
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-2-(chlorosulphonyl)-3-methylbenzo[b]thiophene, 5-Bromo-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride
OR5378-1G OR5378-250MG
APOSOR5378-1GEA 112 EUR
APOSOR5378-1G APOSOR5378-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₆BrClO₂S₂
Peso molecolare: 325,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094671
CAS Number: 338797-11-8
UN: 1759
ADR: 8,III