2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₆Cl₂O₂ Punto di fusione: 114…117 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00448731 CAS Number: 79756-69-7 |