Stampa…
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53198-1G OR53198-5G
APOSOR53198-1GEA 219 EUR
APOSOR53198-1G APOSOR53198-5G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Formula: C₂₂H₂₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01862345
CAS Number: 312965-05-2