(S)-Trityl-2-amino-3-hydroxypropionic acid triethyl ammonium salt
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₂H₂₁NO₃·(C₂H₅)₃N Punto di fusione: 144…158 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01075008 CAS Number: 111061-44-0 |