2,5-Dimethylmorpholine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR53184-1G
OR53184-250MG
APOSOR53184-1GEA
751
EUR
APOSOR53184-1G
APOSOR53184-250MG
2,5-Dimethylmorpholine 96%
2,5-Dimethylmorpholine
Formula:
C₆H₁₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09971504 CAS Number: 106-56-9 |