Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Boc-2-oxopiperazine, tert-Butyl 2-oxopiperazine-1-carboxylate
Formula:
C₉H₁₆N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06797597 CAS Number: 889958-14-9 |