4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR53151-5G
OR53151-25G
APOSOR53151-5GEA
74.1
EUR
APOSOR53151-5G
APOSOR53151-25G
4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide 97%
4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide
Formula:
C₁₁H₉ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13192256 CAS Number: 417721-36-9 |