Stampa…
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5315-1G OR5315-250MG
APOSOR5315-1GEA 279 EUR
APOSOR5315-1G APOSOR5315-250MG
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260476
CAS Number: 1172351-47-1