2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR53137-25G
OR53137-5G
APOSOR53137-25GEA
394
EUR
APOSOR53137-25G
APOSOR53137-5G
2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
2-Methoxypyridin-4-ol
Formula:
C₆H₇NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12546434 CAS Number: 66080-45-3 |