Stampa…
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR53135-1G OR53135-5G OR53135-25G
APOSOR53135-1GEA 43.5 EUR
APOSOR53135-1G APOSOR53135-5G APOSOR53135-25G
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
2-Methyl-1,4-phenylene bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
Formula: C₃₃H₃₂O₁₀
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743681
CAS Number: 174063-87-7