Ethyl 2-hydrazinyl-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₉N₃O₂S·BrH Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD30297372 CAS Number: 67618-34-2 |